重要文件
11581074001
Roche
COT人源DNA
from human placenta DNA, enriched for repetitive sequences
同義詞:
COT人源DNA, 人DNA
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106310
生物源
human placenta (DNA)
品質等級
等級
Molecular Biology
形狀
solution
包裝
pkg of 500 μg
製造商/商標名
Roche
濃度
1 mg/mL
雜質
HCV/HBV, none detected
HIV 1/2, none detected
顏色
colorless
溶解度
water: miscible
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
人基因组DNA的COT部分主要由快速退火的重复序列组成。SINE(小散在重复序列,例如Alu序列)和LINE(大散在重复序列,例如L1序列)等散在重复序列(IRS)在整个基因组中广泛分布。在富含这些重复序列的条件下,通过剪切、变性和再退火,由人胎盘DNA制备人COT DNA。
探针中存在的重复序列(IRS)(例如粘粒、YAC、染色体涂染探针)可产生分布在整个染色体或基因组上的非特异性杂交信号。为了使探针与染色体靶位点发生特异性杂交(例如单拷贝序列或低拷贝重复序列),必须在过量的未标记的人COT DNA存在下使探针变性。这是竞争性DNA。在随后的预退火步骤中,探针重复序列迅速与人COT DNA中的多余重复序列杂交,而大多数特异性探针序列仍是单链,因此可以与其染色体靶标杂交。这项技术称为染色体原位抑制(CISS)杂交。
應用
人COT DNA可用于染色体原位抑制(CISS)杂交。粘粒或YAC探针含有重复序列,其产生分布在整个染色体上的单特异性杂交信号。为了能与染色体靶位点发生特异性杂交,将探针与过量的未标记的竞争性人COT DNA一起变性。在微阵列分析、滤光片和荧光原位杂交实验中,人COT DNA可用于抑制与人重复序列发生非特异性杂交。
序列
在琼脂糖凝胶电泳中,人COT DNA片段的最大长度分布范围为50至300个核苷酸。
外觀
溶液,1 mg/ml,10 mM Tris-HCl,1 mM EDTA,pH 7.4
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Early S-phase cell hypersensitivity to heat stress
Nadezhda V
Cell Cycle (2016)
HiCTMap: Detection and Analysis of Chromosome Territory Structure and Position
by High-throughput Imaging
Ziad Jowhar
Nature (2017)