無性繁殖
8G10.3, monoclonal
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
技術
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... DMP1(1758)
一般說明
牙本质基质蛋白1,也称为DMP-1,是一种细胞外基质蛋白,是小整合素结合配体N-连接糖蛋白家族的成员。这种蛋白质对于骨骼和牙本质的适当矿化至关重要,存在于骨骼和牙齿组织的各种细胞中。在未分化的成骨细胞中,它主要是调节成骨细胞特异性基因表达的核蛋白。在成骨细胞成熟过程中,蛋白质被磷酸化并输出到细胞外基质,在那里它协调矿化基质的形成。已知DMP-1的突变会导致常染色体隐性低磷血症,这种疾病表现为佝偻病和骨软化症。
特異性
该抗体可检测DMP-1的C末端。
免疫原
从大鼠骨中分离的57 kDa片段
表位:C末端
應用
免疫组织化学分析: 一个代表性批次已被独立实验室用于大鼠下颌切片。 (Baba,O.,et al.(2004).Matrix Biology.23:371–379.)
斑点印迹分析: 一个代表性批次已被独立实验室用于DB。 (Baba,O.,et al.(2004).Matrix Biology.23:371–379.)
斑点印迹分析: 一个代表性批次已被独立实验室用于DB。 (Baba,O.,et al.(2004).Matrix Biology.23:371–379.)
研究子类别
骨生物学
骨生物学
研究类别
干细胞研究
干细胞研究
该抗DMP-1(C末端)抗体(克隆8G10.3)经验证可用于IH、DB检测DMP-1(C末端)。
品質
通过免疫组织化学在人牙齿切片中进行评估。
免疫组织化学分析:该抗体以1:50-1:250稀释度在人牙齿切片中检测到DMP-1。
免疫组织化学分析:该抗体以1:50-1:250稀释度在人牙齿切片中检测到DMP-1。
標靶描述
计算分子量53 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
分析報告
对照
人类牙齿切片
人类牙齿切片
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 23(6), 371-379 (2004-11-10)
Dentin matrix protein 1 (DMP1) and dentin sialophosphoprotein (DSPP) are acidic proteins found in the extracellular matrices of bones and teeth. Recent data from gene knockouts, along with those of gene mutations, indicate that these two phosphoproteins are critical for