重要文件
HX0101
Sigma-Aldrich
1-Heptanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
HPLC
同義詞:
1-Heptanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate, Heptanesulfonic Acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)6SO3Na · H2O
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
品質等級
形狀
crystalline solid
pH值
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
mp
>300 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCC.O
InChI
1S/C7H16O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
一般說明
1-Heptanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
HX0101-2 25g Poly Bottle
應用
HPLC
Ion Pair Reagent
分析報告
Color: White
Form: Crystalline solid
Purity: 99% min
Solubility in water (5% w/v): To pass test
UV Abs. at 210 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 254 nm: 0.06AU max
UV Abs. at 280 nm: 0.06AU max
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1