Merck
全部照片(3)
重要文件
ABS82-AF647
Sigma-Aldrich
抗VEGF抗体,Alexa Fluor647偶联
from rabbit, ALEXA FLUOR 647
同義詞:
Anti-MVCD1, Anti-VEGF, Anti-VPF, Vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, Vascular permeability factor, VPF, VEGF, Alexa Fluor 647 Conjugate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
生物源
rabbit
品質等級
共軛
ALEXA FLUOR 647
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, human, rat
物種活性(以同源性預測)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
技術
immunocytochemistry: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... VEGFA(7422)
一般說明
VEGF(血管内皮生长因子,VEGFA,VEGF-A)是一种二聚配体,是最有效的血管生成促分裂原之一。VEGF由暴露于缺氧的肿瘤细胞和其他细胞分泌。VEGF是血管内皮细胞高度特异性的促分裂原。由于单个VEGF基因的选择性剪接,产生了七个VEGF亚型(a,b,c,d,e,f,g)。最常研究的亚型是VEGF121,VEGF165和VEGF189(分别为f,d和b)。 全部七种亚型在分子质量和生物学特性(例如与细胞表面硫酸乙酰肝素蛋白聚糖结合的能力)方面有所不同。VEGF的表达增强,并由响应缺氧的肿瘤细胞,活化的癌基因和多种细胞因子分泌。VEGF诱导血管生成以及血管通透性,并在调节血管发生中也起着核心作用。VEGF的表达与肿瘤血管形成的程度和转移性风险的增加有关。另外,VEGF诱导内皮细胞增殖,促进细胞迁移并抑制凋亡。因此,抑制VEGF信号传导消除了多种肿瘤的发展。
特異性
其他同源性:其他同源性:牛(85% 序列同源性)。大鼠(70%序列同源性)。小鼠(65% 序列同源性)。
该抗体识别N末端的VEGF 。
免疫原
对应于N末端人VEGF的KLH偶联的线性肽。
表位:N末端
應用
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液在A431和NIH/3T3细胞中检测到VEGF。
未偶联的抗体(目录号ABS82)也适用于蛋白质印迹和免疫组化(石蜡)应用。
研究子类别
生长因子 & 受体
研究类别
信号传导
品質
通过免疫细胞化学在HeLa细胞中进行评估。
免疫细胞化学分析:该抗体的1:100稀释液在HeLa细胞中检测到VEGF。
標靶描述
观察值〜55 kDa
外觀
亲和纯化
含15mg/ml BSA和0.1 %叠氮化钠的PBS中的纯化的兔抗体偶联物。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
法律資訊
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2