抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
rat, human, mouse, fish
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GRIN2A(2903)
一般說明
NMDA(N-甲基-D-天冬氨酸)受体是一类离子型谷氨酸受体。NMDAR通道已被证明与长期增强有关,长期增强是突触传递有效性的活动依赖性增加,被认为是某些类型的记忆和学习的基础。NMDA受体通道是由关键受体亚基NMDAR1(GRIN1)和4个NMDAR2亚基中的1个或多个组成的异聚体:NMDAR2A(GRIN2A),NMDAR2B(GRIN2B),NMDAR2C(GRIN2C)和NMDAR2D(GRIN2D)。
特異性
NMDAR2A。通过蛋白质印迹,它识别大鼠脑膜中的180 kDa条带。不与NMDAR2B或NMDAR2C反应。免疫标记被抗体与免疫原的预吸附所阻断。
免疫原
大鼠NMDAR2A的C端融合蛋白,aa 1253-1391。
表位:C端
應用
免疫沉淀:
使用3 μg先前批次(在适当条件下)定量免疫沉淀200 μg大鼠脑中的全部NMDAR2A。
免疫组织化学:
该抗体的先前批次以1:1,000-1:2,000的稀释度使用。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
使用3 μg先前批次(在适当条件下)定量免疫沉淀200 μg大鼠脑中的全部NMDAR2A。
免疫组织化学:
该抗体的先前批次以1:1,000-1:2,000的稀释度使用。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
抗NMDAR2A抗体是抗NMDAR2A的抗体,可用于IH、IP & WB。
研究子类别
神经递质& 受体
神经递质& 受体
研究类别
神经科学
神经科学
品質
已通过蛋白质印迹对大鼠脑微粒体裂解液进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:该批次以1:500的比例稀释在10 μg大鼠脑微粒体裂解液中检测到NMDAR2A。
蛋白质印迹分析:该批次以1:500的比例稀释在10 μg大鼠脑微粒体裂解液中检测到NMDAR2A。
標靶描述
180kda
外觀
免疫亲和纯化
纯化兔多克隆抗体从碳酸氢铵(5 mM)冻干,因此也可能存在一些残留盐。用50 μL PBS复溶。不含防腐剂。
儲存和穩定性
冻干材料自收到之日起在-20°C下可稳定保存1年。复溶后,以未稀释的等分试样在-20°C下保持6个月。
处理建议:
第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
处理建议:
第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
分析報告
对照
NMDAR2A以海马中的高浓度存在。
NMDAR2A以海马中的高浓度存在。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Co-Application of Corticosterone and Growth Hormone Upregulates NR2B Protein and Increases the NR2B:NR2A Ratio and Synaptic Transmission in the Hippocampus.
Mahmoud, GS; Amer, AS
Sultan Qaboos University medical journal null
X-ray structure, symmetry and mechanism of an AMPA-subtype glutamate receptor.
Sobolevsky, AI; Rosconi, MP; Gouaux, E
Nature null
A M Khan et al.
The American journal of physiology, 276(3), R880-R891 (1999-03-10)
Cells within the lateral hypothalamic area (LHA) are important in eating control. Glutamate or its analogs, kainic acid (KA) and N-methyl-D-aspartate (NMDA), elicit intense eating when microinjected there, and, conversely, LHA-administered NMDA receptor antagonists suppress deprivation- and NMDA-elicited eating. The
Asynchronous movements prior to pore opening in NMDA receptors.
Kazi, R; Gan, Q; Talukder, I; Markowitz, M; Salussolia, CL; Wollmuth, LP
The Journal of Neuroscience null
Relationship between availability of NMDA receptor subunits and their expression at the synapse
Prybylowski, Kate, et al
The Journal of Neuroscience, 22, 8902-8910 (2002)
文章
The term neurodegeneration characterizes a chronic loss of neuronal structure and function leading to progressive mental impairments.