8.21100
Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt
for synthesis
同義詞:
Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt, Ammonium-N,N-tetramethylenedithiocarbamate, N,N-Tetramethylenedithiocarbaminic acid ammoniumsalt
登入查看組織和合約定價
全部照片(1)
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H12N2S2
CAS號碼:
分子量::
164.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
225-834-4
NACRES:
NA.22
推薦產品
品質等級
形狀
solid
pH值
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
146-151 °C
溶解度
190 g/L
體積密度
400 kg/m3
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[S-]C(=S)N1CCCC1.[N+H4]
InChI
1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
InChI 密鑰
MDDIUTVUBYEEEM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3