重要文件
573102
Sigma-Aldrich
S3I-201
≥95% (HPLC), solid, STAT3 inhibitor, Calbiochem®
同義詞:
STAT3抑制剂VI,S3I-201
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H15NO7S
CAS號碼:
分子量::
365.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
產品名稱
STAT3抑制剂VI,S3I-201, STAT3 Inhibitor VI, S3I-201, CAS 501919-59-1, is a cell-permeable compound that binds Stat3-SH2 domain and blocks Stat3 phosphorylation, dimerization, DNA-binding, & Stat3-dependent transcription.
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
light beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL (Use only fresh, anhydrous DMSO.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(OCC(=O)Nc2cc(c(cc2)C(=O)O)O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C16H15NO7S/c1-10-2-5-12(6-3-10)25(22,23)24-9-15(19)17-11-4-7-13(16(20)21)14(18)8-11/h2-8,18H,9H2,1H3,(H,17,19)(H,20,21)
InChI 密鑰
HWNUSGNZBAISFM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种细胞渗透性氨基水杨酸化合物,可结合Stat3-SH2结构域并阻止Stat3磷酸化/激活、二聚化、DNA结合和Stat3依赖性转录。显示在体外培养(有效浓度≤100 µM)和体内鼠异种移植模型(5 mg/kg,i.v.)中抑制Stat3依赖性肿瘤生长。也可以50 mM的DMSO溶液(目录号573130)提供。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:监管审查(Z)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1