Key Documents
557450
Sigma-Aldrich
钌红
A blocker of transmembrane Ca2+ fluxes (IC₅₀ = 7 µM) that attenuates capsaicin-induced cation channel opening.
同義詞:
钌红, 氨化氯氧化钌,RR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
顏色
red-black
溶解度
ammonia: soluble
water: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
一般說明
一种跨膜Ca2+通量阻滞剂(IC50 = 7 µM),可减弱辣椒素诱导的阳离子通道开放。抑制从对兰尼碱敏感的细胞内Ca2+贮藏中,Ca2+-诱导的Ca2+释放。抑制K+-刺激的儿茶酚胺分泌(IC50 = 6 µM)。
生化/生理作用
主靶
跨膜Ca2+通量的阻断剂
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:否
靶标IC50:7 µM阻断跨膜Ca2+通量;6 µM抑制K+-刺激的儿茶酚胺分泌
警告
毒性:有害(C)
其他說明
Merck Index 13, 8379.
Phillippe, M. and Basa, A. 1996.Biochem.Biophys.Res. Commun.221, 656.
Buratti, R., et al. 1995.Biochem.Biophys.Res. Commun.213, 1082.
Hamilton, M.G. and Lundy, P.M. 1995.J. Pharmacol.Exp.Ther.273, 940.
Gomis, A., et al. 1994.Biochem.Pharmacol.47, 225.
Stjame, P., et al. 1994.Acta Otolaryngol.114, 651.
Ma, J. 1993.J. Gen.Physiol.102, 1031.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2