重要文件
475820
Millipore
丝裂霉素C,头状链霉菌,无载体
Antibiotic and carcinostatic agent. Inhibits DNA synthesis by cross-linking DNA at guanine and adenine residues; disrupts base pairing. Induces apoptosis in gastric cancer cells.
同義詞:
丝裂霉素C,头状链霉菌,无载体
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H18N4O5
CAS號碼:
分子量::
334.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
purple
溶解度
water: <1 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
InChI 密鑰
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
一般說明
抗生素和抗癌剂。通过在鸟嘌呤和腺嘌呤残基处交联DNA抑制DNA合成;破坏碱基对。诱导胃癌细胞凋亡。将细胞周期阻滞在G2期。
抗生素和抗癌剂。通过在鸟嘌呤和腺嘌呤残基处交联DNA抑制DNA合成;破坏碱基对。诱导胃癌细胞凋亡。将细胞周期阻滞在G2期。功效:≥970 µg/mg。
生化/生理作用
功效: ≥ 970 μg/mg丝裂霉素C
警告
毒性:高毒性 & 致癌性/致畸性(I)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Kryt, F.A., et al. 1996.Blood 89, 938.
Schwartz, G.K., et al. 1995.J. Natl.Cancer Inst.87, 1394.
Folnan, R.S., 1993.Oncology 50, 24.
Tomasz, M., et al. 1987.Science 235, 1204.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Arvind Panday et al.
Molecular cell, 81(11), 2428-2444 (2021-04-22)
Repair pathway "choice" at stalled mammalian replication forks is an important determinant of genome stability; however, the underlying mechanisms are poorly understood. FANCM encodes a multi-domain scaffolding and motor protein that interacts with several distinct repair protein complexes at stalled