重要文件
17-10242
Sigma-Aldrich
ChIPAb+三甲基组蛋白H3(Lys9) - ChIP免疫沉淀验证抗体和引物试剂套装
clone CMA308, from mouse
同義詞:
H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.52
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
無性繁殖
CMA308, monoclonal
物種活性
human, vertebrates
製造商/商標名
ChIPAb+
Upstate®
技術
ChIP: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
相關類別
一般說明
对每批、每次的全部ChIPAb+抗体的染色质沉淀进行单独验证。每个ChIPAb+抗体组均包含对照引物(通过qPCR对每个批次进行检测),以在基因座特异性环境下对IP结果进行生物学验证。提供了qPCR方案和引物序列,使研究人员能够在染色质环境中使用我们的抗体时验证ChIP方案。每组还包括阴性对照抗体,以确保ChIP反应的特异性。
ChIPAb+三甲基组蛋白H3(Lys9)套装包含三甲基组蛋白H3(Lys9)抗体、正常小鼠IgG、对照引物(用于扩增ZNF554的117bp区)。三甲基组蛋白H3(Lys9)抗体和阴性对照抗体的规格与ChIP反应次数成比例,可用于功能性验证三甲基组蛋白H3(Lys9)相关染色质的免疫沉淀。
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白的翻译后修饰程度较高,其中组蛋白H3是5种组蛋白中修饰最广泛的。组蛋白H3的序列变异和可变修饰状态在基因的动态及长期调控中发挥着作用。Lys9(H3K9me3)上组蛋白H3的三甲基化是研究最深入的表观遗传标记之一。H3K9me3在常染色体基因的抑制和异染色质组装的表观遗传控制中起作用,最有可能通过充当与染色质相关蛋白(例如Swi6或HP1α)结合的识别基序来发挥作用。负责H3K9三甲基化的酶是SUV39H1和Suv39h2。
特異性
基于序列相似性,预期具有广泛的物种交叉反应。
该抗体可识别在Lys9处三甲基化的组蛋白H3。浓度较高时,会与二甲基Lys9发生交叉反应,但特异性差别>27倍。1Ser10磷酸化会干扰抗体与三甲基Lys91的结合。
免疫原
对应于Lys9三甲基化人组蛋白H3的KLH标记合成肽。
表位:三甲基化Lys9
應用
染色质免疫沉淀:
代表性批次数据。
采用1 µL正常小鼠IgG或1 µL抗三甲基组蛋白H3(Lys9)抗体和Magna ChIP® G试剂盒(货号17-611),对HeLa细胞来源的、超声制备的染色质(每次IP需1 X 10E6细胞)进行染色质免疫沉淀。 以人ZNF554区域特异性ChIP引物为阳性位点,人GAPDH启动子引物为阴性位点,经qPCR反应鉴定三甲基组蛋白H3(Lys9)相关DNA片段,验证ChIP实验成功。 (图2)。 数据表示为每个IP样本扩增子值相对于染色质输入(input)扩增子值的百分比(Percent Input),ChIP样本如图所示。
实验详细信息请参阅EZ-Magna ChIP G(货号17-409)或EZ-ChIP(货号17-371)试剂盒方案。
蛋白质印迹分析:
代表性批次数据。
电泳分离重组组蛋白H3(货号14-494)(泳道1)和HeLa细胞酸提取物(泳道2),转印至PVDF膜,用抗三甲基组蛋白H3(Lys9)抗体(克隆号CMA308)(2 μg/mL)检测。 用HRP标记的山羊抗小鼠二抗和化学发光检测系统对蛋白显色。
箭头表示三甲基组蛋白H3(Lys9)(~17 kDa)。(图3)。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
该ChIPAb+三甲基组蛋白H3(Lys9)-ChIP验证抗体&引物套装方便提供了抗体&PCR特异性对照引物。
包裝
每组25次测定。推荐用于:每次染色质免疫沉淀约1 μL抗体(取决于生物学背景)。
品質
染色质免疫沉淀:
代表性批次数据。
采用1 µL正常小鼠IgG或1 µL抗三甲基组蛋白H3(Lys9)抗体和Magna ChIP® G试剂盒(货号17-611),对HeLa细胞来源的、超声制备的染色质(每次IP需1 X 10E6细胞)进行染色质免疫沉淀。 以人ZNF554区域特异性ChIP引物为阳性位点,经qPCR反应鉴定三甲基组蛋白H3(Lys9)相关DNA片段,验证ChIP实验成功。 有关实验详细信息,请参阅EZ-Magna ChIPG(目录号17-409)或EZ-ChIP(目录号17-371)方案。
標靶描述
~17 kDa
外觀
形式:纯化
抗三甲基组蛋白H3(Lys9)抗体(小鼠单克隆)。1小瓶,25 µL纯化小鼠单克隆IgG1,溶于PBS,含有0.05%叠氮化钠,然后添加甘油至30%。储存于-20°C。
正常小鼠IgG。1小瓶,包含25 µg纯化IgG,溶于25 µL储存缓冲液(含0.1%叠氮化钠)中。 在-20°C下储存。
对照引物,ZNF554。1小瓶,含有75 μL的5 μM人ZNF554 3’端特异性引物。在-20°C下储存。
正向:CGG GGA AAA GCC CTA TAA AT
反向:TCC ACA TTC ACT GCA TTC GT
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。为了最大程度地回收产品,在取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
包括正常小鼠IgG和人ZNF554特异性引物。
法律資訊
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tianbao Li et al.
Nature communications, 13(1), 3145-3145 (2022-06-08)
Knowledge gaps remain on how nucleosome organization and dynamic reorganization are governed by specific pioneer factors in a genome-wide manner. In this study, we generate over three billons of multi-omics sequencing data to exploit dynamic nucleosome landscape governed by pioneer
Wei Wang et al.
Oncotarget, 7(13), 16745-16759 (2016-03-05)
The epithelial-mesenchymal transition (EMT) process is believed to play a crucial role in nasopharyngeal carcinoma (NPC) progression, a squamous cell carcinoma of the head and neck with the tendency to metastasize early. At present, much attention has been given to
Jia Z Shen et al.
Cell, 184(2), 352-369 (2020-12-29)
Repetitive elements (REs) compose ∼50% of the human genome and are normally transcriptionally silenced, although the mechanism has remained elusive. Through an RNAi screen, we identified FBXO44 as an essential repressor of REs in cancer cells. FBXO44 bound H3K9me3-modified nucleosomes