04-145
抗-NOD2抗体,克隆2D9
clone 2D9, from mouse
同義詞:
Caspase recruitment domain-containing protein 15, Inflammatory bowel disease protein 1, NLR family, CARD domain containing 2, NOD-like receptor C2, caspase recruitment domain family, member 15, caspase recruitment domain protein 15, nucleotide-binding ol
登入查看組織和合約定價
全部照片(1)
About This Item
推薦產品
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
2D9, monoclonal
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NOD2(64127)
一般說明
NOD2(核苷酸结合寡聚化结构域包含2),也称为半胱天冬酶募集结构域家族成员15(CARD15),是NOD样受体(NLR)家族蛋白的成员,在免疫系统中起重要作用。它是一种细胞内模式识别受体,与炎症性疾病如炎症性肠病/克罗恩′病和布劳综合征有关。NOD2具有两个半胱天冬酶募集域(CARD)和11个富含亮氨酸的重复序列(LRR)。该蛋白主要在外周血白细胞中表达。它通过识别细菌分子在免疫反应中发挥作用。最近发现它与NLRC4相互作用并响应ssRNA或病毒RNA处理而与MAVS结合并激活IFN反应。
特異性
该抗体可识别NOD2。
免疫原
带His标签的重组蛋白,对应于人NOD2。
表位:未知
應用
抗NOD2抗体(克隆2D9)是用于检测NOD2(也称为NOD样受体C2)的小鼠单克隆抗体,&已在IHC、WB & IP中进行了验证。
研究子类别
免疫信号传导
免疫信号传导
研究类别
炎症 & 免疫学
炎症 & 免疫学
品質
免疫组化分析:该抗体的1:25稀释液在增生性结直肠癌组织中检测到NOD2。
標靶描述
~110 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
增生性结直肠癌组织
增生性结直肠癌组织
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1