重要文件
N-146
Supelco
Norbuprenorphine-D9-3-beta-D-glucuronide solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C31H34D9NO10
分子量::
598.73
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
格式
single component solution
儲存溫度
-10 to -25°C
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup