重要文件
870131P
Avanti
16:0 Azidoethyl SM (d18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
N-palmitoyl sphingomylin (N’-azidoethyl)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C40H80N5O6P
CAS號碼:
分子量::
758.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
click reagents
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
pkg of 1 x 1mg (870131P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)