重要文件
860694P
Avanti
Sphinganine-1-Phosphate-d7
powder, Avanti Research - A Croda Brand (860694P)
同義詞:
D-erythro-sphinganine-1-phosphate-d7
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H33D7NO5P
CAS號碼:
分子量::
388.53
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.12
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (860694P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand (860694P)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@](CCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])([NH3+])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C18H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h17-18,20H,2-16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/t17-,18+/m0/s1/i1D3,2D2,3D2
InChI 密鑰
YHEDRJPUIRMZMP-GEZFCKIXSA-N
相關類別
一般說明
Sphinganine-1-phosphate-d7 is a deuterated derivative of Sphinganine-1-phosphate.
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)