重要文件
850367P
Avanti
19:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand
同義詞:
PC(19:0/19:0)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C46H92NO8P
CAS號碼:
分子量::
818.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51191904
NACRES:
NA.25
描述
1,2-dinonadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 g (850367P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850367P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850367P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850367P-500mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
phospholipids
cardiolipins
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI 密鑰
CJXPNBSAXZBLEC-USYZEHPZSA-N
一般說明
Avanti提供的磷脂酰胆碱产品列表旨在提供具有多种物理性质的化合物。可选产品包括短链(C3-C8是水溶性和吸湿性的)、饱和、多不饱和和混合酸PC。′所有产品均通过HPLC纯化,并采取特殊预防措施保护产品不发生氧化和水解。
磷脂酰胆碱(PC)是具有很强的双层形成能力的脂质。它是最常见的哺乳动物膜磷脂。它也是结肠粘膜层的重要组成部分。
應用
19:0 PC适合用作对苜蓿中华根瘤菌进行脂肪酸分析的磷脂标准品。它也适用于磷脂热力学研究。
生化/生理作用
磷脂酰胆碱 (PC) 在黏液中作为表面活性剂形成疏水表面,抑制细菌渗透。可用于治疗脂肪栓塞。磷脂酰胆碱可降低胆固醇和甘油三酯的水平。
包裝
20 mL透明玻璃螺旋盖样品瓶(850367P-1g)
20 mL透明玻璃螺旋盖样品瓶(850367P-500mg)
5 mL棕色玻璃螺旋盖样品瓶(850367P-200mg)
5 mL棕色玻璃螺旋盖样品瓶(850367P-25mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Integrative Medicine - E-Book (2017)
The Membranes of Cells (2016)
Thermodynamics of the gel to liquid crystal 1, 2-diacylphosphatidylcholines transition. High-pressure microcalorimetry
Potekhin SA, et al.
Thermochimica Acta, 560, 17-26 (2013)
Comparison of three GC/MS methodologies for the analysis of fatty acids in Sinorhizobium meliloti: Development of a micro-scale, one-vial method
Basconcillo LS and McCarry BE
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 871(1), 22-31 (2008)
Hsiu-Ching Hsu et al.
Journal of biomedical science, 21, 101-101 (2014-11-20)
Use of the chemotherapeutic drug doxorubicin (DOX) is associated with serious cardiotoxicity, as it increases levels of reactive oxygen species (ROS). N-3 polyunsaturated fatty acid dietary supplements can be of benefit to patients undergoing cancer therapy. The aims of this