材料
black
glass
描述
Genuine Schott® Duran glass
包裝
pack of 250 ea
製造商/商標名
Hirschmann 9600120
存貨情形
not available in USA and Canada
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
長度
125 mm
管容量
20 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
带环形标记的一次性移液管。精确的环形标记可以确保准确的体积测定。每根微量毛细移液管都标有色码,以避免混淆。用于在薄层色谱板上添加样品点。
法律資訊
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG