重要文件
Z611263
Hirschmann® 微量毛细移液管
tube capacity 100 μL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
eCl@ss:
32070100
NACRES:
NB.01
材料
blue
glass
描述
Genuine Schott® Duran glass
包裝
pack of 250 ea
製造商/商標名
Hirschmann 9600199
存貨情形
not available in USA and Canada
長度
125 mm
管容量
100 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
带环形标记的一次性移液管。精确的环形标记可以确保准确的体积测定。每根微量毛细移液管都标有色码,以避免混淆。用于在薄层色谱板上添加样品点。
法律資訊
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
Z611263-250EA4061834385028