重要文件
W321399
Sigma-Aldrich
反式-2-壬烯醛
≥95%, stabilized, FG
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)5CH=CHCHO
CAS號碼:
分子量::
140.22
FEMA號碼:
3213
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
5.072
NACRES:
NA.21
等級
FG
Halal
Kosher
品質等級
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸汽密度
>1 (vs air)
化驗
≥95%
包含
synthetic α-tocopherol as stabilizer
折射率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
fatty; citrus
SMILES 字串
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+
InChI 密鑰
BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
其他說明
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
183.2 °F - closed cup
閃點(°C)
84 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
W321399-200G-K4065266896565