重要文件
SIK2801-10
Sigma-Aldrich
4,4′-Sulfonyldibenzoic acid
≥97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H10O6S
CAS號碼:
分子量::
306.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
≥97%
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(c2ccc(cc2)C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C14H10O6S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21(19,20)12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI 密鑰
SQJQLYOMPSJVQS-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Product of SiKEMIA
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)