重要文件
JKA4077
Sigma-Aldrich
Vinylsulfone-PEG-Vinylsulfone
average MN 5,000, cross-linking reagent thiol reactive
同義詞:
Vinylsulfone-PEG-Vinylsulfone, VS-PEG-VS
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2CHSOOCH2CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SOOCHCH2
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
產品名稱
Vinylsulfone-PEG5K-Vinylsulfone, average Mn 5,000
形狀
solid
分子量
average Mn 5,000
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
聚合物結構
shape: linear
functionality: homobifunctional
儲存溫度
−20°C
一般說明
Vinylsulfone PEG Vinylsulfone. Sulfhydryl reactive PEG crosslinker.
應用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律資訊
Product of JenKem Technology
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)