重要文件
JKA3076
Sigma-Aldrich
mPEG2K-Thioctic acid
average Mn 2000
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2CH2CH2C3S2H5
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.23
形狀
solid
分子量
average Mn 2000
儲存溫度
−20°C
應用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律資訊
Product of JenKem Technology
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)