重要文件
GF11434384
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, 20 mm diameter, purity 99.99%
同義詞:
AL609301
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
化驗
99.99%
形狀
sputtering target
製造商/商標名
Goodfellow 114-343-84
直徑
20 mm
20 mm
厚度
3.15 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)