描述
<0.01% tannic acid
<0.04% sodium citrate
形狀
dispersion
nanoparticles
包含
0.02% sodium azide as preservative
濃度
~0.01% HAuCl4
~1 A520 units/mL
平均粒徑
17-23 nm (monodisperse)
粒徑
20 nm
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Au]
InChI
1S/Au
InChI 密鑰
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
请参见 "Immunocytochemical Methods and Protocols" Lorette C. Javois,第 8 章(Sigma 产品 I5653)以了解显微镜学相关应用。
適合性
适于吸附生物分子以合成标记探针。
外觀
胶态悬浮液