Key Documents
94195
Sigma-Aldrich
10-十一炔-1-醇
≥95.0% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H20O
CAS號碼:
分子量::
168.28
Beilstein:
1702764
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.457
密度
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
OCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h1,12H,3-11H2
InChI 密鑰
YUQZOUNRPZBQJK-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)