Merck
全部照片(3)
Key Documents
904953
Sigma-Aldrich
[Ru(dtbbpy)3](PF6)2
≥95%
同義詞:
三(4,4′-二--丁基-2,2′-联吡啶)钌二(六氟磷酸盐)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C54H72F12N6P2Ru
CAS號碼:
分子量::
1196.19
分類程式碼代碼:
12352101
NACRES:
NA.22
化驗
≥95%
形狀
powder or crystals
反應適用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
相關類別
應用
这种钌光催化剂促进使用可见光的多种转化。
产品可以和我们的光反应器一起使用: 包括Penn PhD(Z744035)& SynLED 2.0 (Z744080
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3