重要文件
779911
Sigma-Aldrich
(RS)-1-(2-Diphenylphosphino-1-naphthyl)isoquinoline
95%
同義詞:
(+/-)-QUINAP, QUINAP
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C31H22NP
CAS號碼:
分子量::
439.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
powder
成份
carbon, 81.7-87.7% elemental analysis
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
官能基
phosphine
SMILES 字串
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5nccc6ccccc56
InChI
1S/C31H22NP/c1-3-13-25(14-4-1)33(26-15-5-2-6-16-26)29-20-19-23-11-7-9-17-27(23)30(29)31-28-18-10-8-12-24(28)21-22-32-31/h1-22H
InChI 密鑰
YMJAIEYASUCCMJ-UHFFFAOYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)