折射率
n20/D 1.4830 (lit.)
品質等級
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)N1CCN2CCN(C(C)C)P1N(CC2)C(C)C
InChI
1S/C15H33N4P/c1-13(2)17-10-7-16-8-11-18(14(3)4)20(17)19(12-9-16)15(5)6/h13-15H,7-12H2,1-6H3
InChI 密鑰
DFRWCJYSXGNOFD-UHFFFAOYSA-N
應用
用于尝试生产具有更高放射性的无载体加入氟化物用于标记放射性药物并用于合成单体金刚烷胺的碱
去质子剂用于研究苯磺酰基取代的碳负离子的亲核反应性
催化剂涉及:
去质子剂用于研究苯磺酰基取代的碳负离子的亲核反应性
催化剂涉及:
- 用于催化酰胺化和酯交换反应的聚合物负载原氮杂磷酰胺的合成
- Wadsworth-Emmons反应
- 向山羟醛反应
- 通过加成反应合成芳基醇
作为催化剂用于 β-羟基酯和 α,β-不饱和酯的合成
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
客戶也查看了
The Journal of Organic Chemistry, ASAP-ASAP (2009)
文章
Proazaphosphatranes: Verkade’s Superbases
An article on Proazaphosphatranes: Verkade’s Superbases.