重要文件
393290
Sigma-Aldrich
三(二甲胺基)膦
97%
同義詞:
(Me2N)3P, 六甲基三氨基磷酸酯, 六甲基三胺磷, HMPT, 六甲基亚磷酰三胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
P[N(CH3)2]3
CAS號碼:
分子量::
163.20
Beilstein:
906778
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: ligand
reaction type: Reductions
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
折射率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
48-50 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
CN(C)P(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3P/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h1-6H3
InChI 密鑰
XVDBWWRIXBMVJV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
三(二甲胺基)膦可与CCl4结合使用,作为试剂,将羟基转化为相应氯化物;用于羟基活化;脱水。
三(二甲胺基)膦可用作:
  • 制备芳烃-钌(II)配合物的配体,这一配合物作为催化剂用于腈水合成酰胺。
  • 作为磷来源,与InCl3 一起合成InP胶体量子点(QDs)。
  • 作为脱氧剂,在富勒烯C60存在的条件,用于某些 α-二羰基化合物。
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
80.6 °F - closed cup
閃點(°C)
27 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Arene-ruthenium (ii) complexes containing inexpensive tris (dimethylamino) phosphine: highly efficient catalysts for the selective hydration of nitriles into amides.
Garcia AR, et al.
Organometallics, 30(20), 5442-5451 (2011)
Organometallic synthesis of InP quantum dots using tris (dimethylamino) phosphine as a phosphorus source.
Matsumoto T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 33(11), 1492-1493 (2004)
Irina P Romanova et al.
The Journal of organic chemistry, 76(8), 2548-2557 (2011-03-12)
The reactions of such cyclic α-diketones as acenaphthenequinone, aceanthrenequinone, and N-alkylisatins, with hexaethyltriaminophosphine in the presence of the fullerene C(60), lead to the formation of methanofullerene derivatives under mild conditions. This process proceeds via deoxygenation of the dicarbonyl compound by