重要文件
778885
Sigma-Aldrich
(11R,12R)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine
≥95.0% (HPLC)
同義詞:
(R,R)-11,12-Diamino-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H16N2
CAS號碼:
分子量::
236.31
Beilstein:
11652813
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (NT)
形狀
powder
光學純度
enantiomeric excess: ≥97.0%
雜質
≤5% water
SMILES 字串
N[C@@H]1[C@@H](N)[C@@H]2c3ccccc3[C@H]1c4ccccc24
InChI
1S/C16H16N2/c17-15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16(15)18)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8,13-16H,17-18H2/t13-,14+,15-,16-/m0/s1
InChI 密鑰
NWDYSRZJOLDMRE-FZKCQIBNSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)