重要文件
715808
Sigma-Aldrich
(苯硫基甲基-13C)乙醚
99 atom % 13C
同義詞:
乙氧甲基-13C 苯硫醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5S13CH2OCH2CH3
CAS號碼:
分子量::
169.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
liquid
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CCO[13CH2]Sc1ccccc1
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
法律資訊
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)