蒸汽壓力
52 mmHg ( 25 °C)
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.382 (lit.)
bp
91-92 °C (lit.)
mp
−124 °C (lit.)
密度
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES 字串
CCCCOCC
InChI
1S/C6H14O/c1-3-5-6-7-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
PZHIWRCQKBBTOW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
tert-Butyl ethyl ether was used in the determination of acetyl groups in proteins and peptides.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
30.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-1 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
客戶也查看了
Microenzymic method for the quantitative analysis of acetyl groups in proteins and peptides.
Analytical biochemistry, 20(3), 502-516 (1967-09-01)