重要文件
713430
Sigma-Aldrich
3,4-二甲基-1H-吡唑
≥97.0%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H8N2
CAS號碼:
分子量::
96.13
Beilstein:
1621
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0%
形狀
crystals
SMILES 字串
Cc1c[nH]nc1C
InChI
1S/C5H8N2/c1-4-3-6-7-5(4)2/h3H,1-2H3,(H,6,7)
InChI 密鑰
VQTVFIMEENGCJA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
713430-500MG4061832844367