About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H14N3PS
CAS號碼:
分子量::
167.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
推薦產品
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤1.0% water (calculated from elemental analysis)
mp
56-58 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
S=P(NCCCC)(N)N
InChI
1S/C4H14N3PS/c1-2-3-4-7-8(5,6)9/h2-4H2,1H3,(H5,5,6,7,9)
InChI 密鑰
HEPPIYNOUFWEPP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
N-正丁基硫代磷酰三胺 (nBPTT) 是氮稳定剂的活性组分,广泛用作脲酶抑制剂。它通过抑制脲酶活性以便提高尿素肥料的肥效。与表面应用尿素和尿素硝酸铵溶液混合施肥后,nBPTT可提高植物产量并降低氨损失。
應用
N-正丁基硫代磷酰三胺可作为分析参考标准品,通过色谱技术定量分析土壤样品以及牛奶和组织提取物中的分析物。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
HPLC Method for the Analysis of the Urease Inhibitor N-(n-butyl) thiophosphoric Triamide and Its Metabolites
Douglass AE and Hendrickson LL
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39(12), 2318-2321 (1991)
Lindsay M LaFave et al.
Cancer cell, 38(2), 212-228 (2020-07-25)
Regulatory networks that maintain functional, differentiated cell states are often dysregulated in tumor development. Here, we use single-cell epigenomics to profile chromatin state transitions in a mouse model of lung adenocarcinoma (LUAD). We identify an epigenomic continuum representing loss of