重要文件
654337
Sigma-Aldrich
6-(4-叔丁氧羰基哌嗪-1-基)吡啶-3-硼酸频哪醇酯
96%
同義詞:
4-(5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊环-2-基)哌啶-2-基]哌嗪-1-羧酸叔丁酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H32BN3O4
CAS號碼:
分子量::
389.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
mp
165-169 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cn2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C20H32BN3O4/c1-18(2,3)26-17(25)24-12-10-23(11-13-24)16-9-8-15(14-22-16)21-27-19(4,5)20(6,7)28-21/h8-9,14H,10-13H2,1-7H3
InChI 密鑰
JWUBVPJWWYYRLJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)