重要文件
639052
Sigma-Aldrich
3,5-双(三氟甲基)苯基溴化镁 溶液
0.5 M in THF
同義詞:
[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]bromomagnesium
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H4BrF6Mg
CAS號碼:
分子量::
306.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
品質等級
濃度
0.5 M in THF
密度
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cc([Mg]Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F6.BrH.Mg/c9-7(10,11)5-2-1-3-6(4-5)8(12,13)14;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
FTKNONULORTDRS-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-4.0 °F
閃點(°C)
-20 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)