Key Documents
589306
Sigma-Aldrich
3-苯基-2-丙炔-1-醇
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5C≅CCH2OH
CAS號碼:
分子量::
132.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
折射率
n20/D 1.5850 (lit.)
bp
129-130 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,8H2
InChI 密鑰
NITUNGCLDSFVDL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)