重要文件
565725
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene oxide)
average MN 10,000, 4-arm, thiol terminated, thiol reactive, >40 ppm DTT as stabilizer
同義詞:
Polyethylene oxide
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
產品名稱
四臂硫醇封端聚环氧乙烷, average Mn 10,000, contains >40 ppm DTT as stabilizer
形狀
solid
分子量
average Mn 10,000
包含
>40 ppm DTT as stabilizer
反應適用性
reactivity: thiol reactive
mp
51-56 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.2
聚合物結構
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
儲存溫度
2-8°C
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)