重要文件
565733
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene oxide)
average MN 10,000, 4-arm, amine terminated, carboxyl reactive
同義詞:
Polyethylene oxide
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
產品名稱
四臂氨封端聚环氧乙烷, average Mn 10,000
形狀
solid
分子量
average Mn 10,000
反應適用性
reactivity: carboxyl reactive
mp
50-54 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.2
聚合物結構
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1