重要文件
562009
Sigma-Aldrich
4-联苯溴化镁 溶液
0.5 M in THF
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5C6H4MgBr
CAS號碼:
分子量::
257.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
品質等級
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.961 g/mL at 25 °C
官能基
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Br[Mg]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1,3-10H;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
NACCJOIEZISYCU-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)