重要文件
262188
Sigma-Aldrich
4-氯苯基溴化镁 溶液
1.0 M in diethyl ether
同義詞:
(4-Chlorophenyl)magnesium bromide, p-Chlorophenylmagnesium bromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H4MgBr
CAS號碼:
分子量::
215.76
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in diethyl ether
密度
0.887 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
Clc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C6H4Cl.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-40 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)