化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
liquid
反應適用性
core: hafnium
雜質
Purity excludes ~2000 ppm Zirconium
bp
78 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
<-50 °C
密度
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCN(C)[Hf](N(C)CC)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/4C3H8N.Hf/c4*1-3-4-2;/h4*3H2,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI 密鑰
NPEOKFBCHNGLJD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
TEMAH 由于其低沸点以及与水和臭氧的反应性,是 ALD 的理想选择。最重要的是,它在包括玻璃、氧化铟锡(ITO)和硅(100)在内的许多基板上的吸附是自限制的。研究人员还用它在 MoS2等二维材料上沉积 HfO2薄膜。
TEMAH 也是在MoS2光电晶体管上合成铁电铪-氧化锆和Hf1-xZrxO2薄膜的有用前体。研究人员还通过 ALD 交替脉冲 TEMAH 和氨沉积了氮化铪(Hf3N4)薄膜。
特點和優勢
- 热稳定性。
- 它具有足够的挥发性,适合用于气相沉积。
- 完全自我限制的表面反应。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.