About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H17N
CAS號碼:
分子量::
211.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +16°, c = 1 in chloroform
mp
77-80 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES 字串
C[C@@H](N)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17N/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,15H,16H2,1H3/t12-/m1/s1
InChI 密鑰
XNKICCFGYSXSAI-GFCCVEGCSA-N
應用
(R)-(+)-1,1-Diphenyl-2-aminopropane can be used as a precursor for the preparation of trisubstituted dihydroisoquinoline derivatives via Bischler-Napieralski reaction.
法律資訊
Onyx Scientific, U.K. 产品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The asymmetric Bischler-Napieralski reaction: preparation of 1, 3, 4-trisubstituted 1, 2, 3, 4-tetrahydroisoquinolines
Nicoletti M, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 116-121 (2002)