重要文件
549487
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1,1-二苯基-2-氨基丙烷
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H17N
CAS號碼:
分子量::
211.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −16°, c = 1 in chloroform
mp
78-82 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES 字串
C[C@H](N)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17N/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,15H,16H2,1H3/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
XNKICCFGYSXSAI-LBPRGKRZSA-N
應用
(S)-(−;)-1,1-Diphenyl-2-aminopropane can be used as a model amine compound in the chirality sensing studies by organic probes using circular dichroism technique.
法律資訊
英国 Onyx Scientific 产品
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Enantioselective sensing of amines based on [1+1]-,[2+2]-, and [1+ 2]-condensation with fluxional arylacetylene-derived dialdehydes
Iwaniuk DP and Wolf C
Organic Letters, 13(10), 2602-2605 (2011)
Chirality sensing of amines, diamines, amino acids, amino alcohols, and ?-hydroxy acids with a single probe
Bentley KW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(48), 18052-18055 (2013)