重要文件
524522
Sigma-Aldrich
三(丁基环戊二烯)化钇(III)
99.9% trace metals basis
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Y(C5H4CH2(CH2)2CH3)3
CAS號碼:
分子量::
452.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
liquid
反應適用性
core: yttrium
reagent type: catalyst
折射率
n20/D 1.5685 (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Y].CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2.CCCC[C]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C9H13.Y/c3*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;/h3*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;
InChI 密鑰
VPFJVCJZOKOCHT-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Atomic number of base material: 39 Yttrium
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Water-react 2
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
134.6 °F - closed cup
閃點(°C)
57 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.