化驗
≥99.9% trace metals basis
形狀
liquid
反應適用性
core: yttrium
reagent type: catalyst
濃度
0.5 M in toluene
折射率
n20/D 1.495
bp
109 °C
密度
0.9 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCCCO[Y](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/3C4H9O.Y/c3*1-2-3-4-5;/h3*2-4H2,1H3;/q3*-1;+3
InChI 密鑰
PCOPFSXTYFFNIG-UHFFFAOYSA-N
應用
固体氧化物燃料电池中复合膜电极的前体。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
46.4 °F - closed cup
閃點(°C)
8 °C - closed cup