重要文件
479527
Sigma-Aldrich
铂(0)-1,3-二乙烯-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷络合物 溶液
0.1 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
同義詞:
Karstedt′s catalyst, Platinum(0) 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt
CAS號碼:
分子量::
381.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
core: platinum
reagent type: catalyst
品質等級
濃度
0.1 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
bp
>200 °C
密度
0.98 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
InChI
1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3;
InChI 密鑰
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)