重要文件
471607
Sigma-Aldrich
2-溴苯丙酮
95%
同義詞:
α-溴苯丙酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5COCHBrCH3
CAS號碼:
分子量::
213.07
Beilstein:
508550
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
折射率
n20/D 1.571 (lit.)
bp
245-250 °C (lit.)
密度
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(Br)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
InChI 密鑰
WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
2-溴苯甲酮(α-溴苯甲酮)是一种α-溴酮。它可参与1-乙酰氨基-3-甲基-2-苯基咪唑并[1,2-a]溴化吡啶鎓的制造过程。
應用
2-溴苯甲酮(α-溴苯甲酮)可用于合成2-苯基吗啉。它还可用于合成N-苯乙酰胺盐 [N-(α-苯甲酰基苄基)-、N-(1-苯甲酰基乙基)-、N-苯甲酰基、吡嗪鎓、3-溴喹啉鎓、苯并噻唑鎓或氰基吡啶鎓六氟锑酸盐]。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis, stereochemistry and anti-tetrabenazine activity of bicyclo analogues of 2-phenylmorpholines.
Boswan EG, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 34(6), 1813-1820 (1997)
Photocationic and radical polymerizations by novel N-phenacylammonium salts.
Takahashi E, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 91(6), 3470-3476 (2004)
William Andrew Publishing
Pharmaceutical Manufacturing Encyclopedia, 1-4, 1552-1552 null