文件
466840
Sigma-Aldrich
二氯甲基膦
96%
同義詞:
甲基二氯膦
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3PCl2
CAS號碼:
分子量::
116.91
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
化驗
96%
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
密度
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
CP(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl2P/c1-4(2)3/h1H3
InChI 密鑰
CDPKWOKGVUHZFR-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter