重要文件
448621
Sigma-Aldrich
1,1,3,3,5,5-六甲基三硅氧烷
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(CH3)2SiHO]2Si(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
208.48
Beilstein:
1746341
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
折射率
n20/D 1.383 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
密度
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H][Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si]([H])(C)C
InChI
1S/C6H20O2Si3/c1-9(2)7-11(5,6)8-10(3)4/h9-10H,1-6H3
InChI 密鑰
HZBDPZBVINJJET-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
68.0 °F - closed cup
閃點(°C)
20 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Liu Yang et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 15(6), 12884-12890 (2015-06-05)
Hydrogen-bond acidic polymers are important high affinity materials sensitive to organophosphates in the chemical warfare agent sensor detection process. Interactions between the sensor sensitive materials and chemical warfare agent simulants were studied by inverse gas chromatography. Hydrogen bonded acidic polymers