About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H11BF5N
CAS號碼:
分子量::
226.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
化驗
≥95%
反應適用性
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: Fluorinations
mp
213-217 °C (lit.)
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)[n+](F)c(C)c1
InChI
1S/C8H11FN.BF4/c1-6-4-7(2)10(9)8(3)5-6;2-1(3,4)5/h4-5H,1-3H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
RRNLYYDDEUOXBB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
亲电氟的来源,最近用于合成氟代苷菊环烃。
用于以下反应的反应物:
- Pd(II)催化的对位选择性C-H芳基化
- 氟化反应
- 芳基三氟甲基化反应
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 69, 1645-1645 (1996)